Få mere at vide
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (GST13) - VHH, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604926 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
18604926 50 μg
1 options
Artikelnummer. 18604926 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP312166
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Llama Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Glutathione S-Transferase/GST
Applikationer Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GST13
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL
Formulering 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol
Værtsarter Llama
Immunogen Glutathione S-Transferase/GST
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter E. coli
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus