Få mere at vide
Glutathionreduceret krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11394259 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394259 25 g 25g
1 options
Product Code. 11394259 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210181425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    1825.77 DKK / 25g
    Spare 94.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 70-18-8
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.321
MDL nummer MFCD00065939
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glutathione
Navn note Reduceret
Farve Hvid
Analyseprocentområde >98%
Mængde 25 g
Formel vægt 307.3
Fysisk form Pulver