Få mere at vide
Glutathionreduceret, cellekulturreagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465202 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465202 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11465202 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219467980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8410.00 DKK
    8008.33 DKK / 100g
    Spare 401.67 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Glutathionreduceret, cellekulturreagens,≥ 98 % bruges til proteinoprensning og eluerer GST-mærket protein fra glutathionagarose.
  • Glutathion undertrykker humant immundefektvirusekspression i kronisk inficerede monocytiske celler.
  • Det er et nyttigt tripeptid involveret i mange aspekter af metabolisme, herunder transport af g-glutanylaminosyrer og reduktiv spaltning af disulfidbindinger.
  • Glutathion er en endogen antioxidant, der spiller en stor rolle i at reducere reaktive oxygenarter dannet under cellulær metabolisme og respiratorisk udbrud.
  • Glutathion-S-transferase katalyserer dannelsen af glutathionthioethere med xenobiotika, leukotriener og andre molekyler, der har et elektrofilt center.
  • Glutathion danner også disulfidbindinger med cysteinrester i proteiner.
  • Via disse mekanismer kan det have den paradoksale effekt at reducere effektiviteten af anti-cancermidler.
  • Typisk arbejdskoncentration: Kan bruges ved 5-10 mM til at eluere glutathion S-transferase (GST ) fra glutathionagarose.
Kemiske identifikatorer
CAS 70-18-8
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.321
MDL nummer MFCD00065939
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutathione Reduced
Navn note Cellekulturreagens
Smeltepunkt 195 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde >98%
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation 292.5 mg/mL
Formel vægt 307.32
Procent renhed ≥98%
Grad Celledyrkning
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.