Få mere at vide
Glutathion, Mikromol™
Artikelnummer. 17952606
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952606 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1025.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Glutathion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutathione
CAS 70-18-8
Analyt- eller komponentnavne Glutathione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H17 N3 O6 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 307.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 307,0838 g/mol