Få mere at vide
Glutathiondisulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutathione (Oxidized) |
| CAS | 27025-41-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H32 N6 O12 S2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | N,N'-(Dithiobis((R)-1-((carboxymethyl)carbamoyl)ethylene))-di-L-glutamine, Glutathione disulfide, Oxidised glutathione, Oxiglutatione, GSSG |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 612.63 |
| Vis mere |