Få mere at vide
Glutathione, 98%, for analysis, reduced
Artikelnummer. p-4090143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10346940
Brand: Thermo Scientific 120000010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-18-8
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.32
MDL nummer MFCD00065939
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutathione
Navn note For analysis, Reduced
Smeltepunkt 182.0°C to 192.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 04,II,931
Merck Index 15,4511
Specifik rotationstilstand − 16.50 (20.00°C c=2,H2O)
Specifik rotation − 16.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol
Formel vægt 307.32
Procent renhed 98%
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver