Få mere at vide
Glutathion, 98%, til analyse, reduceret
Artikelnummer. 10021090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10021090 5 g 5g
10346940 1 g 1g
10418840 25 g 25g
10628343 100 g 100g
11975721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10021090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.98 DKK
    455.65 DKK / 5g
    Spare 50.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-18-8
Molekylær formel C10H17N3O6S
Molekylvægt (g/mol) 307.32
MDL nummer MFCD00065939
InChI nøgle RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glutathione
Navn note Til analyse er Reduceret
Smeltepunkt 182,0 °C til 192,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodimetri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 04,II,931
Merck Index 15,4511
Specifik rotationstilstand −16,50 (20,00 °C c=2,H2O)
Specifik rotation −16.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i fortyndet alkohol og dimethyl-, formamid, næsten uopløseligt i ethanol
Formel vægt 307.32
Procent renhed 98%
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver