Få mere at vide
Glutaryldichlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10102870 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10102870 25 mL Glasflaske 25ml
10676112 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10102870 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119990250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2873-74-7 | C5H6Cl2O2 | 169.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2873-74-7
Molekylær formel C5H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00000755
InChI nøgle YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride
PubChem CID 17887
IUPAC navn pentandioyldichlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glutaryl dichloride
Navn note 97%
Farve Brun-rød eller farveløs til gul
Tæthed 1.3240g/mL
Kogepunkt 216.0°C to 218.0°C
Flammepunkt 106°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO(CH2)3COCl
Brydningsindeks 1.4720 to 1.4760
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 634
Specifik vægtfylde 1.324
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water.
Formel vægt 169.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glutaryl dichloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.