Få mere at vide
Glutaronitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaronitrile |
| CAS | 544-13-8 |
| Molekylær formel | C5H6N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2 |
| SMIL | N#CCCCC#N |
| IUPAC navn | pentanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vægt | 94.0531 |