Få mere at vide
Glutaronitrile-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaronitrile-d6 |
| CAS | 1346598-53-5 |
| Molekylær formel | C5D6N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Dicyanopropane-d6, 1,5-Pentanedinitrile-d6, Glutaric Acid Dinitrile-d6, Glutaric Dinitrile-d6, Glutarodinitrile-d6, NSC 3807-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4-hexadeuteriopentanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vægt | 100.0908 |