Få mere at vide
Glutaronitrile, 99%
Artikelnummer. 11480068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480068 10 g 10g
11490068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23663.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 544-13-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Det kan anvendes til omdannelse, ved udveksling, af carboxylsyrer til nitriler ved opvarmning i nærvær af fosforsyre. Ligevægten fortrænges ved ringslutning til glutarimid. Det bruges også til fremstilling af dicarbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til omdannelse, ved udveksling, af carboxylsyrer til nitriler, ved opvarmning i nærvær af fosforsyre. Ligevægten fortrænges ved ringslutning til glutarimid. Det bruges også til fremstilling af dicarbonylforbindelser.
Opløselighed Opløselig i
vand, alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-13-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00001970
InChI nøgle ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaronitrile, 1,3-dicyanopropane, glutarodinitrile, glutaric acid dinitrile, 1,3-trimethylenedinitrile, pyrotartaric acid nitrile, glutaronitrle, unii-01zi68f3cq, trimethylene dicyanide, glutaric dinitrile
PubChem CID 10994
IUPAC navn pentanedinitril
SMIL C(CC#N)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaronitrile
Smeltepunkt -29°C
Kogepunkt 286°C to 288°C
Flammepunkt 112°C (234°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1738385
Merck Index 14,4474
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaronitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedinitrile