Få mere at vide
Glutarimid, 98%
Beskrivelse
Glutarimid virker som en hæmmer af proteinsyntese. Yderligere bruges det som en reaktant til thioneringer og biokatalytisk asymmetrisk syntese af sitagliptinproduktion. Det anvendes også til generering af beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntese af securinega-alkaloider og alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Ud over dette bruges det i intramolekylære amidocyclopropaneringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glutarimid virker som en hæmmer af proteinsyntese. Yderligere bruges det som en reaktant til thioneringer og biokatalytisk asymmetrisk syntese af sitagliptinproduktion. Det anvendes også til generering af beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntese af securinega-alkaloider og alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Ud over dette bruges det i intramolekylære amidocyclopropaneringsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i vand, varm ethanol og kogende benzen. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutarimide |
| Smeltepunkt | 153 °C til 157 °C |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 110052 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, varm ethanol og kogende benzen. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 113.12 |
| Procent renhed | 98% |