Få mere at vide
Glutarimid, 98%
Artikelnummer. 11314404
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314404 100 g 100g
11394394 5 g 5g
11304404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00968.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1121-89-7 | C5H7NO2 | 113,12 g/mol
Glutarimid virker som en hæmmer af proteinsyntese. Yderligere bruges det som en reaktant til thioneringer og biokatalytisk asymmetrisk syntese af sitagliptinproduktion. Det anvendes også til generering af beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntese af securinega-alkaloider og alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Ud over dette bruges det i intramolekylære amidocyclopropaneringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutarimid virker som en hæmmer af proteinsyntese. Yderligere bruges det som en reaktant til thioneringer og biokatalytisk asymmetrisk syntese af sitagliptinproduktion. Det anvendes også til generering af beta-adrenoceptorligander, enantioselektiv syntese af securinega-alkaloider og alfa-fluoro-alfa-aminoamider. Ud over dette bruges det i intramolekylære amidocyclopropaneringsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i vand, varm ethanol og kogende benzen. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-89-7
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00006670
InChI nøgle KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
PubChem CID 70726
ChEBI CHEBI:5435
IUPAC navn piperidin-2,6-dion
SMIL O=C1CCCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutarimide
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Lugt Nearly Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 110052
Opløselighedsinformation Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98%