Få mere at vide
Glutarsyre dialdehyd, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979414 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12979414 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12979414 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.21 DKK
    505.88 DKK / 1ml
    Spare 87.33 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Glutarsyre dialdehyd111-30-81000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric dialdehyde
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 111-30-8, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C5H8O2
MDL nummer MFCD00007025
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL O=CCCCC=O
IUPAC navn pentanedial
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:64276
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • glutaric dialdehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glutaral
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug