Få mere at vide
Glutarsyre dialdehyd, 8% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10484311 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10484311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    558.22 DKK / 100g
    Spare 16.78 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric dialdehyde
Fysisk form Løsning
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Tæthed 1.0160g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0,918 til 1,123 (20°/20 °C)
Mængde 100 g
Molekylær formel C5H8O2
Lineær formel OHC(CH2)3CHO
MDL nummer MFCD00007025
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Merck Index 15, 4508
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CCCCC=O
IUPAC navn pentanedial
Molekylvægt (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formel vægt 100.12
Procent renhed 7 til 9 vol.%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric dialdehyde, 8% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.