Få mere at vide
Glutarisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30403429
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403429 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5980705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric Anhydride
CAS 108-55-4
Molekylær formel C5H6O3
Mængde 5 g
Synonym Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
SMIL O=C1CCCC(=O)O1
IUPAC navn oxan-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.0317