Få mere at vide
Glutaric Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881061
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15881061 250 g
1 options
Artikelnummer. 15881061 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8206040250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 108-55-4
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 1.24 g/cm3 at 60°C
Kogepunkt 290.5°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006679
Mængde 250 g
Synonym Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione, Glutaric anhydride
Molekylvægt (g/mol) 114.1