Få mere at vide
Glutarisk anhydrid, 98 %
Artikelnummer. 11459073
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459073 250 g 250g
11449073 50 g 50g
11438900 100 g 100g
11439073 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11459073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11152.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114,1 g/mol
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af glutarsyrefamilielægemidler. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af lægemidler fra glutarsyrefamilien. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Opløselighed Opløselig i
ether, dimethylsulfoxid og methanol og vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-55-4
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00006679
InChI nøgle VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC navn oxan-2,6-dion
SMIL C1CC(=O)OC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric anhydride
Smeltepunkt 52 °C til 57 °C
Tæthed 1.411
Kogepunkt 291 °C
Flammepunkt 178 °C (352 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
Beilstein 110051
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i æter, dimethylsulfoxid, methanol og vand.
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%