Få mere at vide
Glutarisk anhydrid, 98 %
Description
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af glutarsyrefamilielægemidler. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af lægemidler fra glutarsyrefamilien. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Opløselighed Opløselig i
ether, dimethylsulfoxid og methanol og vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, alkoholer og aminer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Glutaric anhydride |
| Smeltepunkt | 52 °C til 57 °C |
| Tæthed | 1.411 g/mL |
| Kogepunkt | 291 °C |
| Flammepunkt | 178 °C (352 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 110051 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i æter, dimethylsulfoxid, methanol og vand. |
| Show More |
Safety and Handling
- Glutaric anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: Glutaric anhydride