Få mere at vide
Glutaric anhydride, 98%
Artikelnummer. 11438900
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438900 100 g 100g
11449073 50 g 50g
11459073 250 g 250g
11439073 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11152.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af glutarsyrefamilielægemidler. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutarsyreanhydrid bruges til fremstilling af lægemidler fra glutarsyrefamilien. Dets derivater bruges også i visse korrosionsinhibitorer, nogle overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det bruges også til fremstilling af polymerer, især modificerede umættede lineære (epoxy) polyestere og som råmateriale til fremstilling af smagsstoffer. Det bruges også til forbedring af elektrode/elektrolyt-grænseflader i højspændings Spinel Lithium-Ion-batterier som et elektrolytadditiv.
Opløselighed Opløselig i
ether, dimethylsulfoxid og methanol og vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-55-4
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00006679
InChI nøgle VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC navn oxan-2,6-dion
SMIL C1CC(=O)OC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric anhydride
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Tæthed 1.411
Kogepunkt 291°C
Flammepunkt 178°C (352°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
Beilstein 110051
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric anhydride