Få mere at vide
Glutarisk anhydrid, 95%
Artikelnummer. 10386840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386840 5 g Glasflaske 5g
10446730 100 g Glasflaske 100g
10744611 500 g Glasflaske 500g
10404215 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10386840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119970050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-55-4
Molekylær formel C5H6O3
Molekylvægt (g/mol) 114.1
MDL nummer MFCD00006679
InChI nøgle VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
IUPAC navn oxan-2,6-dion
SMIL C1CC(=O)OC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric anhydride
Navn note 97%
Smeltepunkt 46.0°C to 57.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 290.0°C
Flammepunkt 173°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,11, 9
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Formel vægt 114.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.