Få mere at vide
Glutarsyre, TRC
Artikelnummer. 17970885
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970885 5 g
17941685 25 g
17914835 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5980005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-94-1
Molekylær formel C5 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 132.11
Synonym Glutaric Acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid (8CI), 1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid, NSC 9238
IUPAC navn pentanedioinsyre
SMIL OC(=O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formel vægt 132.0423