Få mere at vide
Glutaric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15868230
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15868230 250 g
15858230 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15868230 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8002950250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-94-1
Tekniske data
Smeltepunkt 97.5°C to 98°C
Tæthed 1.43 g/cm3 at 15°C
Kogepunkt 302°C to 304°C/1013 hPa (slow decomposition)
Molekylær formel HOOC(CH2)3COOH
MDL nummer MFCD00004410
Mængde 250 g
Synonym Glutaric acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid
Molekylvægt (g/mol) 132.11