Få mere at vide
Glutarsyre, 99 %
Artikelnummer. 10122820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10122820 100 g Plastflaske 100g
10436730 25 g Glasflaske 25g
10081060 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119961000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-94-1
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00004410
InChI nøgle JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
IUPAC navn pentandisyre
SMIL OC(=O)CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaric acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 92,0 °C til 99,0 °C
Farve Orange
Kogepunkt 302,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2C(CH2)3CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 02, 631
Fieser 01,412
Merck Index 15, 4509
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 430 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i abs. alkohol og ether, opløselige i benzen og kloroform
Formel vægt 132.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid