Få mere at vide
Glutarsyre, 99 %
Beskrivelse
Glutarsyre bruges som råmateriale til organisk syntese, farmaceutisk mellemprodukt og syntetisk harpiks. Det tjener som en forløber i produktionen af polyesterpolyoler, polyamider, esterblødgøringsmidler og korrosionsinhibitorer. Det er nyttigt at reducere polymerelasticiteten og i syntesen af overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det fungerer som et mellemprodukt under katabolismen af lysin hos pattedyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glutarsyre bruges som råmateriale til organisk syntese, farmaceutisk mellemprodukt og syntetisk harpiks. Det tjener som en forløber i produktionen af polyesterpolyoler, polyamider, esterblødgøringsmidler og korrosionsinhibitorer. Det er nyttigt at reducere polymerelasticiteten og i syntesen af overfladeaktive stoffer og metalbearbejdningsforbindelser. Det fungerer som et mellemprodukt under katabolismen af lysin hos pattedyr.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, benzen og chloroform. Lidt opløseligt i petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaric acid |
| Smeltepunkt | 95 °C til 99 °C |
| Tæthed | 1.429 |
| Kogepunkt | 200 °C (20 mmHg) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1209725 |
| Merck Index | 14,4473 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol, benzen og kloroform. Let opløselig i petroleumsether. |
| Formel vægt | 132.12 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Glutaric acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid