Få mere at vide
Glutaric acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaric acid |
| CAS | 110-94-1 |
| Molekylær formel | C5H8O4 |
| MDL nummer | MFCD00004410 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(O)CCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.11 |
| Procent renhed | 95% |