Få mere at vide
Glutaric Acid-2-methylamino-5-nitromonoanilide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaric Acid-2-methylamino-5-nitromonoanilide-d3 |
| CAS | 1246817-31-1 |
| Molekylær formel | C12H12D3N3O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2'-(Methylamino)-5'-nitro-glutaranilic Acid-d3, 5-[[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino]-5-oxo-pentanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O5/c1-13-9-6-5-8(15(19)20)7-10(9)14-11(16)3-2-4-12(17)18/h5-7,13H,2-4H2,1H3,(H,14,16)(H,17,18)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1NC(=O)CCCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-[5-nitro-2-(trideuteriomethylamino)anilino]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.28 |
| Formel vægt | 284.12 |