Få mere at vide
Glutaric Acid-1,5-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaric Acid-1,5-13C2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i4+1,5+1 |
| Formel vægt | 134.049 |