Få mere at vide
Glutardialdehyde, Sigma-Aldrich™
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Glutardialdehyde |
| Kogepunkt | 100.5°C/1013 hPa |
| Smeltepunkt | -6°C |
| Tæthed | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | OHC(CH2)3CHO |
| MDL nummer | MFCD00007025 |
| Mængde | 25 L |
| Synonym | Glutaraldehyde solution, Pentanedial, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial, Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Grad | Reagent |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?