Få mere at vide
Glutardialdehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849910
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15849910 1 L
15839910 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849910 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8143931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
50% Solution in water for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-30-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutardialdehyde
Kogepunkt 100.7°C/1013 hPa
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 1.13 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel OHC(CH2)3CHO
MDL nummer MFCD00007025
Mængde 1 L
Synonym Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial, Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Grad Reagent