missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glutaraldehydonitrile Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehydonitrile Diethyl Acetal |
| CAS | 1468-47-9 |
| Molekylær formel | C9H17NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,5-Diethoxy-pentanenitrile, 4-Cyano-butyraldehyde Diethyl Acetal, 5,5-Diethoxypentanenitrile, 5,5-Diethoxy-valeronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CCCC#N)OCC |
| IUPAC navn | 5,5-diethoxypentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.24 |
| Formel vægt | 171.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?