Få mere at vide
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Beskrivelse
Anbefalet opbevaring
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehyde Solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Smeltepunkt | -5°C |
| Navn note | 25% |
| Kogepunkt | 100°C |
| Tæthed | 1.060g/cm³ |
| Emballage | Glass Bottle |
| Damptryk | 16.4mmHg at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Analyseprocentområde | 24.0 to 26.5 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Glutaric dialdehyde 25 % solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Glutaraldehyde