Få mere at vide
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10418543
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10418543 1 L Glass Bottle 1 L
10545444 4 L Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10418543 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25481
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anbefalet opbevaring
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-30-8 , 7732-18-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00007025
InChI nøgle SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC navn pentanedial
SMIL O=CCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaraldehyde Solution
Fysisk form Liquid
Smeltepunkt -5°C
Navn note 25%
Kogepunkt 100°C
Tæthed 1.060g/cm³
Emballage Glass Bottle
Damptryk 16.4mmHg at 20°C
Mængde 1 L
Analyseprocentområde 24.0 to 26.5 %
Lineær formel HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Formel vægt 100.12
Procent renhed 24.0 to 26.5%
Grad Certified
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde