Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehyde |
| Fysisk form | Vandløsning |
| CAS | 111-30-8 |
| Tæthed | 1,061 g/cm3 (ved 20 °C) |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00007025 |
| Synonym | glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde |
| InChI nøgle | SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=CCCCC=O |
| Vis mere |