missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glutaraldehyd-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone) 460 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glutaraldehyd-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone) |
| CAS | 5085-07-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glutaraldehyd-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 N8 O8 |
| Koncentration | 460 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+ |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C/CCC\C=N\Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(Z)-[(5E)-5-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]pentylidene]amino]-2,4-dinitroaniline |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?