Få mere at vide
ʟ-Glutamine, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ʟ-Glutamine |
| Smeltepunkt | 185°C (dec.) (lit.) |
| CAS | 56-85-9 |
| Molekylær formel | H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Synonym | L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, ʟ-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide |
| Tæthed | 1.47 g/cm³ at 20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Mængde | 10 L |