Få mere at vide
Glutaminsyre (L-glutaminsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17949644
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17949644 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17949644 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1333.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Glutaminsyre (L-glutaminsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Analyt- eller komponentnavne L-Glutamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-aminopentanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 147,0532 g/mol