Få mere at vide
Glutaminsyre (L-glutaminsyre), LoGiCal
Artikelnummer. 30458936
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458936 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458936 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1333.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Glutaminsyre (L-glutaminsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Analyt- eller komponentnavne L-Glutamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7 CI,8 CI), (+)-L-Glutamic acid, (2 S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
InChI formel InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-aminopentanedioinsyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 147,0532 g/mol