Få mere at vide
GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075930
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
Artikelnummer. 11574466
Brand: Gibco 35050038
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GlutaMAX™ Supplement
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. GlutaMAX™ Supplement er velegnet til både adhærent og suspensionskultur af pattedyrsceller uden behov for tilpasning. GlutaMAX™ Supplement tilbydes som et 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX™ Supplement er også inkluderet i en række forskellige medieformuleringer. Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement:
Funktioner:
  • Minimerer ophobning af giftig ammoniak
  • Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
  • Forbliver stabil over en lang række temperaturer
Minimerer ophobning af giftig ammoniak
I modsætning til L-glutamin, GlutaMAX™ Supplement nedbrydes ikke spontant og danner ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
Forbedrer cellelevedygtighed og vækst
Kulturer med lavere niveauer af ammoniak viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af GlutaMAX™ Supplement der ikke er muligt med L-glutamin.
Forbliver stabilt over en lang række temperaturer.
GlutaMAX™ Supplement er stuetemperaturstabilt og klar til brug. GlutaMAX™ Supplement bevarer fuld funktionalitet i 24 måneder ved stuetemperatur, 2 til 8°C eller -5 til -30°C for bekvem opbevaring og håndtering. GlutaMAX™ Supplement er endda stabilt ved 37°C i en uge eller mere.
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
Gibco™GlutaMAX™ Suppement er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarden. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk produkt af Gibco™GlutaMAX™ supplement fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C
Oversigt GlutaMAX™ Supplement, 100 ml, 100X koncentration, flydende form, velegnet til både klæbende og suspensionskultur af pattedyrceller, uden behov for tilpasning, GlutaMAX™ Supplement tilbydes som et 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin dipeptid i 0,85 %
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype GlutaMax
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Regulatorisk status Til in vitro-diagnostisk brug
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis