Få mere at vide
Glutahion oxideret, Til HPLC-analyse, 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463711 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463711 5 g 5g
11453711 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463711 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215119305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    1966.82 DKK / 5g
    Spare 98.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-41-8
Molekylær formel C20H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 612.63
MDL nummer MFCD00150701
InChI nøgle YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Synonym oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutahione oxidized
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butansyre
Formel vægt 612.64
Procent renhed 0.98
Fysisk form Lyofiliseret pulver