Få mere at vide
Glutaconisk aldehyd dianilid hydrochlorid, blanding af isomerer, 98 %
Artikelnummer. 11488317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488317 100 g 100g
11468317 5 g 5g
11478317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18390.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284,79 g/mol
Glutaconaldehyd dianilid hydrochlorid er et tricarbocyanin laserfarvestof mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutaconaldehyd dianilid hydrochlorid er et tricarbocyanin laserfarvestof mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand..
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1497-49-0
Molekylær formel C17H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 284.79
MDL nummer MFCD00012630
InChI nøgle VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Synonym hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
PubChem CID 5702667
IUPAC navn N-[(1E,3E)-5-phenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt ∼124 °C til 132 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3916924
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand..
Formel vægt 284.79
Procent renhed 98%