Få mere at vide
Glutaconaldehyd dianilid hydrochlorid, blanding af isomerer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478317
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11478317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18390.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284.79 g/mol
Glutaconaldehyd dianilid hydrochlorid er et tricarbocyanin laserfarvestof mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glutaconaldehyd dianilid hydrochlorid er et tricarbocyanin laserfarvestof mellemprodukt. Det bruges som mellemprodukt til lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand..
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1497-49-0
Molekylær formel C17H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 284.79
MDL nummer MFCD00012630
InChI nøgle VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Synonym hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
PubChem CID 5702667
IUPAC navn N-[(1E,3E)-5-phenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Navn note mixture of isomers
Smeltepunkt ∼124°C to 132°C
Mængde 25 g
Beilstein 3916924
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water..
Formel vægt 284.79
Procent renhed 98%