missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glutaconic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136699
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136699 10 g
30136047 5 g
30006620 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59694510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1724-02-3
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.1
Synonym 1,3-Propenedicarboxylic Acid, 1-Propene-1,3-dicarboxylic Acid, Pentenedioic Acid, 2-Pentenedioic Acid
SMIL OC(=O)C\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glutaconic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.