Få mere at vide
Glutacondianil hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30399138
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30399138 5 g
1 options
Artikelnummer. 30399138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5969305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutacondianil Hydrochloride
CAS 1497-49-0
Molekylær formel C17H16N2 . HCl
Mængde 5 g
Synonym N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadien-1-ylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Monohydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]benzenamine Monohydrochloride, 1-Phenylamino-5-phenylimino-1,3-pentadiene Hydrochloride, Glutaconaldehyde Dianil Chloride, Glutaconaldehyde Dianilide Hydrochloride, Glutaconic Aldehyde Dianil Hydrochloride, Pentadienedianiline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
SMIL Cl.N(\C=C\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-[(1E,3E,5E)-5-phenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 284.8
Formel vægt 284.108