missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Glut1 The Glut1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Glut1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Protein længde | GRTFDEIASGFRQGGASQSDKTPEELFHP |
| Oprensningsmetode | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Fælles navn | Glut1 Recombinant Protein Antigen |
| Indhold og opbevaring | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS (pH 7.4), 1 M Urea |
| Til brug med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | DYT17, DYT18, DYT18DYT17, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, Glut1 |
| Gen symbol | SLC2A1 |
| Etikettype | Unlabeled |
| Produkttype | Recombinant Protein Antigen |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?