Få mere at vide
Glufosinate Ammonium, TRC
Artikelnummer. 30393925
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30393925 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30393925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG596950250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glufosinate ammonium
CAS 77182-82-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H11 N O4 P . H4 N
Mængde 250 mg
Synonym Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt (9CI), Ammonium glufosinate, BASTA 15, Basta, Basta 150SL, Basta Fl, Basta LS, Buster, Dash, Finale, Finale 14SL, Glufosinate ammonium salt, Glufosinate monoammonium salt, Glufosinate-ammonium, HOE 00661, HOE 39866, Ignite, Ignite 280, Liberty, Liberty (pesticide), Liberty 280SL
InChI formel InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
SMIL [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O
IUPAC navn azanium;(3-amino-3-carboxypropyl)-methylphosphinate
Molekylvægt (g/mol) 198.16
Formel vægt 198.0769
Procent renhed >95