Få mere at vide
Glufosinate Ammonium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glufosinate ammonium |
| CAS | 77182-82-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 P . H4 N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt (9CI), Ammonium glufosinate, BASTA 15, Basta, Basta 150SL, Basta Fl, Basta LS, Buster, Dash, Finale, Finale 14SL, Glufosinate ammonium salt, Glufosinate monoammonium salt, Glufosinate-ammonium, HOE 00661, HOE 39866, Ignite, Ignite 280, Liberty, Liberty (pesticide), Liberty 280SL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3 |
| SMIL | [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | azanium;(3-amino-3-carboxypropyl)-methylphosphinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.16 |
| Vis mere |