Få mere at vide
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66186.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15407449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2723.92 DKK
    2450.65 DKK / 1g
    Spare 273.27 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
77182-82-2
198.16
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
122130249
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
C5H15N2O4P
MFCD00055562,MFCD00211362
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
Tekniske data
Glufosinate ammonium
White
>110°C (230°F)
MFCD00055562,MFCD00211362
519°C
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
122130249
95%
77182-82-2
1g
C5H15N2O4P
8163399
14,7339
Soluble in water
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
198.16
198.16
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Glufosinate ammonium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glufosinate ammonium