Få mere at vide
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66186.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
Kemiske identifikatorer
| 77182-82-2 | |
| 198.16 | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| 122130249 | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O |
| C5H15N2O4P | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate |
Tekniske data
| Glufosinate ammonium | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| 519°C | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate | |
| 122130249 | |
| 95% |
| 77182-82-2 | |
| 1g | |
| C5H15N2O4P | |
| 8163399 | |
| 14,7339 | |
| Soluble in water | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O | |
| 198.16 | |
| 198.16 |
Sikkerhed og håndtering
- Glufosinate ammonium
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Glufosinate ammonium