Få mere at vide
Glufosinate ammonium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glufosinate ammonium |
| CAS | 77182-82-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glufosinate ammonium |
| Forsendelsestilstand | -18°C |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 P . H4 N |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3 |
| SMIL | [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | azanium;(3-amino-3-carboxypropyl)-methylphosphinate |
| Vis mere |