Få mere at vide
Glufosinate ammonium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313631 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313631 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14030000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glufosinate ammonium
CAS 77182-82-2
Analyt- eller komponentnavne Glufosinate ammonium
Forsendelsestilstand -18°C
Molekylær formel C5 H11 N O4 P . H4 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
SMIL [NH4+].CP(=O)([O-])CCC(N)C(=O)O
IUPAC navn azanium;(3-amino-3-carboxypropyl)-methylphosphinate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 198.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 198.0769 g/mol