missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glucose Pentasulfate, Potassium Salt, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30402848
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402848 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30402848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG596800250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glucose Pentasulfate, Potassium Salt, Technical Grade
CAS 359435-44-2
Molekylær formel C6H7O21S5K5
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O21S5.5K/c7-28(8,9)22-1-2-3(24-29(10,11)12)4(25-30(13,14)15)5(26-31(16,17)18)6(23-2)27-32(19,20)21;;;;;/h2-6H,1H2,(H,7,8,9)(H,10,11,12)(H,13,14,15)(H,16,17,18)(H,19,20,21);;;;;/q;5*+1/p-5/t2-,3-,4+,5-,6?;;;;;/m1...../s1
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OC[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])C=O
Molekylvægt (g/mol) 770.94
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.