Få mere at vide
Glukosemonohydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Glukosemonohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glucose Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H12 O6 . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| IUPAC navn | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol monohydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Mængde | 250 mg |
| Vis mere |